N-Metil-p-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,4-Dimethylaniline, p-(Methylamino)toluene, N-Methyl-4-methylaniline, 4-(Methylamino)toluene, 4-Methyl-N-methylaniline
OR905934-100G OR905934-25G
APOSOR905934-100GEA 43.5 EUR
APOSOR905934-100G APOSOR905934-25G
N-Metil-p-toluidina 98%
N-Metil-p-toluidina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Pto. Ebullición: 89
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025628
Núm. CAS: 623-08-5