5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905958-1G OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA 95.7 EUR
APOSOR905958-1G APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07377301
Núm. CAS: 90607-21-9