4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905968-1G OR905968-250MG
APOSOR905968-1GEA 0 EUR
APOSOR905968-1G APOSOR905968-250MG
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186369
Núm. CAS: 80650-45-9