2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-3-formylbenzonitrile
OR905987-1G OR905987-5G
APOSOR905987-1GEA 58 EUR
APOSOR905987-1G APOSOR905987-5G
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde
Formula: C₈H₄ClNO
MW: 165,5765 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460147
Núm. CAS: 165187-24-6