(4-Clorofenil)acetato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906001-25G OR906001-500G
APOSOR906001-25GEA 0 EUR
APOSOR906001-25G APOSOR906001-500G
(4-Clorofenil)acetato de etilo 97%
(4-Clorofenil)acetato de etilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018791
Núm. CAS: 14062-24-9