1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906008-1G OR906008-250MG
APOSOR906008-1GEA 487 EUR
APOSOR906008-1G APOSOR906008-250MG
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
1,2-Benzisoxazol-6-ol
Formula: C₇H₅NO₂
Pto. Ebullición: 300 °C
Densidad: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09999144
Núm. CAS: 65685-55-4