6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906012-1G OR906012-250MG
APOSOR906012-1GEA 155 EUR
APOSOR906012-1G APOSOR906012-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,5571 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697157
Núm. CAS: 23002-51-9