1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906017-1G OR906017-250MG
APOSOR906017-1GEA 0 EUR
APOSOR906017-1G APOSOR906017-250MG
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11043014
Núm. CAS: 53484-18-7