2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR906018-1G OR906018-250MG
APOSOR906018-1GEA 202 EUR
APOSOR906018-1G APOSOR906018-250MG
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705669
Núm. CAS: 15733-87-6