2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906028-1G
APOSOR906028-1GEA 69.6 EUR
APOSOR906028-1G
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193656
Núm. CAS: 1192064-63-3