6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906046-1G OR906046-5G
APOSOR906046-1GEA 33.5 EUR
APOSOR906046-1G APOSOR906046-5G
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00195330
Núm. CAS: 7142-09-8