4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906049-1G OR906049-250MG
APOSOR906049-1GEA 120 EUR
APOSOR906049-1G APOSOR906049-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787902
Núm. CAS: 101420-67-1