Methyl-5-chloronicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-chloronicotinate
OR906050-10G OR906050-1G OR906050-5G
APOSOR906050-10GEA 449 EUR
APOSOR906050-10G APOSOR906050-1G APOSOR906050-5G
Methyl-5-chloronicotinate 98%
Methyl-5-chloronicotinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5810 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702467
Núm. CAS: 51269-81-9