tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9061-1G OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA 522 EUR
APOSOR9061-1G APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367731
Núm. CAS: 313950-41-3