Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906109-1G OR906109-250MG
APOSOR906109-1GEA 143 EUR
APOSOR906109-1G APOSOR906109-250MG
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193314
Núm. CAS: 114080-93-2