4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906145-1G
OR906145-250MG
APOSOR906145-1GEA
864
EUR
APOSOR906145-1G
APOSOR906145-250MG
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₇H₉NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06805582 Núm. CAS: 934156-84-0 |