2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906152-100G OR906152-25G
APOSOR906152-100GEA 162 EUR
APOSOR906152-100G APOSOR906152-25G
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona 98%
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona
Formula: C₇H₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004158
Núm. CAS: 533-75-5