6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906153-1G OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA 210 EUR
APOSOR906153-1G APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
MW: 179.6063 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02676502
Núm. CAS: 19808-35-6