2-Metoxicinamaldehido 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906162-100G OR906162-500G
APOSOR906162-100GEA 62.5 EUR
APOSOR906162-100G APOSOR906162-500G
2-Metoxicinamaldehido 95%
2-Metoxicinamaldehido
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007001
Núm. CAS: 1504-74-1