Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
OR906172-1G OR906172-250MG
APOSOR906172-1GEA 143 EUR
APOSOR906172-1G APOSOR906172-250MG
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973395
Núm. CAS: 35613-44-6