Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(cyclopentylamino)propanoate
OR906174-1G OR906174-5G
APOSOR906174-1GEA 62.5 EUR
APOSOR906174-1G APOSOR906174-5G
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,2368 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687312
Núm. CAS: 754125-43-4