1,7-Dihidroxinaftaleno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906184-100G OR906184-25G OR906184-5G
APOSOR906184-100GEA 865 EUR
APOSOR906184-100G APOSOR906184-25G APOSOR906184-5G
1,7-Dihidroxinaftaleno 95%
1,7-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035720
Núm. CAS: 575-38-2