tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9062-1G OR9062-250MG
APOSOR9062-1GEA 397 EUR
APOSOR9062-1G APOSOR9062-250MG
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367729
Núm. CAS: 324769-07-5