2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-N-2-ethanolaniline, 2-(Methyl(phenyl)amino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylaniline
OR906200-100G OR906200-500G
APOSOR906200-100GEA 0 EUR
APOSOR906200-100G APOSOR906200-500G
2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
2-(N-Methylanilino)ethanol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020572
Núm. CAS: 93-90-3