Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate
OR906252-1G OR906252-250MG
APOSOR906252-1GEA 201 EUR
APOSOR906252-1G APOSOR906252-250MG
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12114489
Núm. CAS: 141704-11-2