6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Nitroindole-2-carboxylic acid
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 142 EUR
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 304…305 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664466
Núm. CAS: 10242-00-9