2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906288-1G OR906288-5G
APOSOR906288-1GEA 31.9 EUR
APOSOR906288-1G APOSOR906288-5G
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699539
Núm. CAS: 53005-44-0