1-Cloro-3-metoxipropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906289-100G OR906289-25G
APOSOR906289-100GEA 502 EUR
APOSOR906289-100G APOSOR906289-25G
1-Cloro-3-metoxipropano 98%
1-Cloro-3-metoxipropano
Formula: C₄H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663419
Núm. CAS: 36215-07-3