2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906314-5G
APOSOR906314-5GEA 72.5 EUR
APOSOR906314-5G
2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Amino-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05149246
Núm. CAS: 38487-85-3