6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR906327-1G OR906327-250MG OR906327-5G
APOSOR906327-1GEA 324 EUR
APOSOR906327-1G APOSOR906327-250MG APOSOR906327-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Formula: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026834
Núm. CAS: 89978-84-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR