4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906386-1G OR906386-250MG
APOSOR906386-1GEA 516 EUR
APOSOR906386-1G APOSOR906386-250MG
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
4-Bromo-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223245
Núm. CAS: 1114560-76-7