4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906413-5G
APOSOR906413-5GEA 151 EUR
APOSOR906413-5G
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445698
Núm. CAS: 889939-42-8