Ethyl 2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Pyridin-3-yloxy)acetic acid ethyl ester
OR906420-10G OR906420-1G
APOSOR906420-10GEA 219 EUR
APOSOR906420-10G APOSOR906420-1G
Ethyl 2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093962
Núm. CAS: 18342-98-8