β-Methyl-γ-octanolactone (mixture of isomers) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Butyl-4-methyldihydro-2(3H)-furanone
OR906422-100G OR906422-25G
APOSOR906422-100GEA 406 EUR
APOSOR906422-100G APOSOR906422-25G
β-Methyl-γ-octanolactone (mixture of isomers) 97%
beta-Methyl-gamma-octanolactone (mixture of isomers)
Formula: C₉H₁₆O₂
MW: 156.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209540
Núm. CAS: 39212-23-2