2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906433-25G OR906433-5G
APOSOR906433-25GEA 434 EUR
APOSOR906433-25G APOSOR906433-5G
2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
2-Amino-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880087
Núm. CAS: 69797-49-5