1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Benzisothiazol-3-one
OR906447-100G OR906447-25G
APOSOR906447-100GEA 94.4 EUR
APOSOR906447-100G APOSOR906447-25G
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 98%
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona
Formula: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044001
Núm. CAS: 2634-33-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III