Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906465-1G OR906465-5G
APOSOR906465-1GEA 119 EUR
APOSOR906465-1G APOSOR906465-5G
Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Methyl quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03550859
Núm. CAS: 53951-84-1