N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906557-100G OR906557-25G
APOSOR906557-100GEA 154 EUR
APOSOR906557-100G APOSOR906557-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine
Formula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367245
Núm. CAS: 92136-39-5