Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906639-1G OR906639-250MG
APOSOR906639-1GEA 770 EUR
APOSOR906639-1G APOSOR906639-250MG
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585039
Núm. CAS: 858269-13-3