1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906675-1G OR906675-5G
APOSOR906675-1GEA 197 EUR
APOSOR906675-1G APOSOR906675-5G
1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
1-Isocyano-4-methoxybenzene
Formula: C₈H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664592
Núm. CAS: 10349-38-9