2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-4-morpholin-4-yl-pyrimidine
OR906697-1G OR906697-250MG
APOSOR906697-1GEA 106 EUR
APOSOR906697-1G APOSOR906697-250MG
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine
Formula: C₈H₁₂N₄O
MW: 180,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520888
Núm. CAS: 861031-56-3