(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Abu-OMe·HCl
OR906728-1G OR906728-5G
APOSOR906728-1GEA 261 EUR
APOSOR906728-1G APOSOR906728-5G
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
(S)-methyl-2-aminobutanoate
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037399
Núm. CAS: 15399-22-1