2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
OR906774-100G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 72.5 EUR
APOSOR906774-100G APOSOR906774-500G
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 95%
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo
Formula: C₉H₁₄O₃
Densidad: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001631
Núm. CAS: 1655-07-8