cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906811-10G OR906811-25G
APOSOR906811-10GEA 69.6 EUR
APOSOR906811-10G APOSOR906811-25G
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274343
Núm. CAS: 4141-19-9