Ácido 2-cloro-5-metoxi-4-piridinmetabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Chloro-5-methoxypyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-5-methoxypyridine-4-boronic acid
OR906834-5G
APOSOR906834-5GEA 252 EUR
APOSOR906834-5G
Ácido 2-cloro-5-metoxi-4-piridinmetabórico 98%
Ácido 2-cloro-5-metoxi-4-piridinmetabórico
Formula: C₆H₇BClNO₃
MW: 187,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972106
Núm. CAS: 1072945-98-2