2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906842-100MG OR906842-1G OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA 190 EUR
APOSOR906842-100MG APOSOR906842-1G APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663567
Núm. CAS: 104678-13-9