1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906844-1G OR906844-5G
APOSOR906844-1GEA 0 EUR
APOSOR906844-1G APOSOR906844-5G
1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid 97%
1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111733
Núm. CAS: 36929-61-0