3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906854-1G OR906854-250MG OR906854-5G
APOSOR906854-1GEA 265 EUR
APOSOR906854-1G APOSOR906854-250MG APOSOR906854-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060620
Núm. CAS: 1032610-59-5