tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-BOC-3-pyrrolidinone
OR9069-100G OR9069-25G OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA 120 EUR
APOSOR9069-100G APOSOR9069-25G APOSOR9069-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631194
Núm. CAS: 101385-93-7