Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
OR906911-25G OR906911-5G
APOSOR906911-25GEA 227 EUR
APOSOR906911-25G APOSOR906911-5G
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231243
Núm. CAS: 26510-95-2